1,4-Benzodioxanne-6-ylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR6857-100GEA 459 EUR InStock
APOSOR6857-100G APOSOR6857-25G APOSOR6857-5G
1,4-Benzodioxanne-6-ylamine
1,4-Benzodioxanne-6-ylamine
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,17 g/mol
Point d'ébullition: 116…118 °C/3mmHg
Point de fusion: 26…31 °C
Densité: 1,231 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 120 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006824
Numéro CAS: 22013-33-8
EINECS: 244-718-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité