2-(1-Piperazinylcarbonyl)-1,4-benzodioxane hydrochloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-[(1,4-Benzodioxan-2-yl)carbonyl]piperazine Hydrochloride, 2-(1-Piperazinylcarbonyl)-1,4-benzodioxane Hydrochloride
OR6859-1G OR6859-250MG
APOSOR6859-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR6859-1G APOSOR6859-250MG
2-(1-Piperazinylcarbonyl)-1,4-benzodioxane hydrochloride 98%
2-(1-Piperazinylcarbonyl)-1,4-benzodioxane hydrochloride
Formule: C₁₃H₁₆N₂O₃
MW: 284,74 g/mol
Point de fusion: 263 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00729051
Numéro CAS: 70918-74-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité