3-Bromo-7-nitroindazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Bromo-7-nitro-1H-indazole, 3-Bromo-7-nitroindazole
OR6862T-1G OR6862T-500MG OR6862T-5G
APOSOR6862T-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR6862T-1G APOSOR6862T-500MG APOSOR6862T-5G
3-Bromo-7-nitroindazole
3-Bromo-7-nitroindazole
A more potent inhibitor of rat cerebellar nitric oxide synthase than 7-nitroindazole.Harmful to reproduction.
Formule: C₇H₄BrN₃O₂
MW: 242,03 g/mol
Point de fusion: 177…178 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00159910
Numéro CAS: 74209-34-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité