1-(2-Cyanophenyl)piperazine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Piperazin-1-yl)benzonitrile, 1-(2-Cyanophenyl)piperazine, 2-(1-Piperazinyl)benzonitrile
OR6867-100G OR6867-25G OR6867-5G
APOSOR6867-100GEA 939 EUR InStock
APOSOR6867-100G APOSOR6867-25G APOSOR6867-5G
1-(2-Cyanophenyl)piperazine 98%
1-(2-Cyanophenyl)piperazine
Formule: C₁₁H₁₃N₃
MW: 187,25 g/mol
Point d'ébullition: 314…315 °C
Densité: 1.115 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 47.8 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040793
Numéro CAS: 111373-03-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité