1-(4-Nitrophényl)pipérazine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6870-100G OR6870-25G OR6870-5G
APOSOR6870-100GEA 104 EUR InStock
APOSOR6870-100G APOSOR6870-25G APOSOR6870-5G
1-(4-Nitrophényl)pipérazine 97%
1-(4-Nitrophényl)pipérazine
Formule: C₁₀H₁₃N₃O₂
MW: 207,23 g/mol
Point de fusion: 129…133 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005961
Numéro CAS: 6269-89-2
EINECS: 228-443-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité