1-(2-Pyridyl)pipérazine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(1-Piperazinyl)pyridine
OR6871-100G OR6871-1KG OR6871-250G
APOSOR6871-100GEA 140 EUR InStock
APOSOR6871-100G APOSOR6871-1KG APOSOR6871-250G
1-(2-Pyridyl)pipérazine 98%
1-(2-Pyridyl)pipérazine
Formule: C₉H₁₃N₃
MW: 163,22 g/mol
Point d'ébullition: 120…122 °C/2mmHg
Densité: 1.072 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006216
Numéro CAS: 34803-66-2
EINECS: 252-220-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité