1-Benzhydrylpipérazine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR6872-100GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR6872-100G APOSOR6872-50G
1-Benzhydrylpipérazine 97%
1-Benzhydrylpipérazine
Formule: C₁₇H₂₀N₂
MW: 252,36 g/mol
Point d'ébullition: 185 °C/2,25mmHg
Point de fusion: 88…93 °C
Point d'éclair: 115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038379
Numéro CAS: 841-77-0
EINECS: 212-667-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité