1-Butylpipérazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6893-10G OR6893-1G OR6893-5G OR6893-25G
APOSOR6893-10GEA 102 EUR InStock
APOSOR6893-10G APOSOR6893-1G APOSOR6893-5G APOSOR6893-25G
1-Butylpipérazine
1-Butylpipérazine
Formule: C₈H₁₈N₂
MW: 142,24 g/mol
Point d'ébullition: 116 °C/11mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039702
Numéro CAS: 5610-49-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité