1-Allylpipérazine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR6900-1G OR6900-5G OR6900-25G
APOSOR6900-1GEA 36.4 EUR InStock
APOSOR6900-1G APOSOR6900-5G APOSOR6900-25G
1-Allylpipérazine 97%
1-Allylpipérazine
Formule: C₇H₁₄N₂
Point d'ébullition: 180…182 °C
Densité: 0.902 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 51 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167970
Numéro CAS: 13961-36-9
ONU: 2734
ADR: 8+3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité