1-Isopropylpipérazine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR6901-5G OR6901-1G OR6901-25G
APOSOR6901-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR6901-5G APOSOR6901-1G APOSOR6901-25G
1-Isopropylpipérazine 97%
1-Isopropylpipérazine
Formule: C₇H₁₆N₂
Point d'ébullition: 180…181 °C/760mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167971
Numéro CAS: 4318-42-7
EINECS: 224-345-3
ONU: 1992
ADR: 3+6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité