1-[2-(Morpholin-4-yl)ethyl]piperazine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-[2-(Piperazin-1-yl)ethyl]morpholine, 1-[2-(Morpholin-4-yl)-ethyl]-piperazine
OR6912-1G OR6912-25G OR6912-5G
APOSOR6912-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR6912-1G APOSOR6912-25G APOSOR6912-5G
1-[2-(Morpholin-4-yl)ethyl]piperazine 98%
1-[2-(Morpholin-4-yl)ethyl]piperazine
Formule: C₁₀H₂₁N₃O
MW: 199,298 g/mol
Point d'ébullition: 106…107 °C/0.2mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191217
Numéro CAS: 4892-89-1
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité