Ethyl-4-amino-1-piperidinecarboxylate 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR6931-5GEA 139 EUR InStock
APOSOR6931-5G APOSOR6931-25G
Ethyl-4-amino-1-piperidinecarboxylate 96%
Ethyl-4-amino-1-piperidinecarboxylate
Formule: C₈H₁₆N₂O₂
MW: 172,23 g/mol
Point d'ébullition: 118…120 °C/6mmHg
Densité: 1,004 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006484
Numéro CAS: 58859-46-4
EINECS: 261-472-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité