1-Benzyl-4-hydroxypiperidine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Benzylpiperidin-4-ol
OR6935-500G
APOSOR6935-500GEA 157 EUR InStock
APOSOR6935-500G
1-Benzyl-4-hydroxypiperidine 98%
1-Benzyl-4-hydroxypiperidine
Formule: C₁₂H₁₇NO
MW: 191,27 g/mol
Point d'ébullition: 127…128 °C/2mmHg
Point de fusion: 61…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006503
Numéro CAS: 4727-72-4
EINECS: 225-226-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité