2,2,6,6-Tétraméthylpipéridine-4-ol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinol, 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
OR6938-100G OR6938-1KG OR6938-50G
APOSOR6938-100GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR6938-100G APOSOR6938-1KG APOSOR6938-50G
2,2,6,6-Tétraméthylpipéridine-4-ol 98%
2,2,6,6-Tétraméthylpipéridine-4-ol
Formule: C₉H₁₉NO
MW: 157,26 g/mol
Point d'ébullition: 212…215 °C
Point de fusion: 129…133 °C
Densité: 1.085 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005983
Numéro CAS: 2403-88-5
EINECS: 219-291-2
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité