5-Bromo-2-méthylpyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6948-100G OR6948-25G OR6948-5G
APOSOR6948-100GEA 77 EUR InStock
APOSOR6948-100G APOSOR6948-25G APOSOR6948-5G
5-Bromo-2-méthylpyridine 98%
5-Bromo-2-méthylpyridine
Formule: C₆H₆BrN
MW: 172,02 g/mol
Point de fusion: 32…36 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00661170
Numéro CAS: 3430-13-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité