5-Nitro-2,4-xylidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,4-Dimethyl-5-nitroaniline, 5-Nitro-2,4-xylidine
OR6966-1G OR6966-25G OR6966-5G
APOSOR6966-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR6966-1G APOSOR6966-25G APOSOR6966-5G
5-Nitro-2,4-xylidine
5-Nitro-2,4-xylidine
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,1800 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025199
Numéro CAS: 2124-47-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité