3-(tert-Butyl)-2-hydroxybenzaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-tert-Butylsalicylaldehyde, 3-tert-Butyl-2-hydroxybenzaldehyde
OR6969-1G OR6969-25G OR6969-5G
APOSOR6969-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR6969-1G APOSOR6969-25G APOSOR6969-5G
3-(tert-Butyl)-2-hydroxybenzaldehyde 97%
3-(tert-Butyl)-2-hydroxybenzaldehyde
Formule: C11H14O2
MW: 178,2277 g/mol
Point d'ébullition: 78…79 °C/1mmHg
Densité: 1.041 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00778877
Numéro CAS: 24623-65-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité