3-Methylsalicylaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6976-10G OR6976-25G OR6976-100G
APOSOR6976-10GEA 0 EUR InStock
APOSOR6976-10G APOSOR6976-25G APOSOR6976-100G
3-Methylsalicylaldehyde
3-Methylsalicylaldehyde
Formule: C₈H₈O₂
MW: 136,1479 g/mol
Point d'ébullition: 209 °C
Point de fusion: 17 °C
Densité: 1.123 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040798
Numéro CAS: 824-42-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité