2-Hydroxyterephthalic acid dimethyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Dimethyl 2-hydroxyterephthalate
OR6979-5G
APOSOR6979-5GEA 78.3 EUR InStock
APOSOR6979-5G
2-Hydroxyterephthalic acid dimethyl ester
2-Hydroxyterephthalic acid dimethyl ester
Formule: C₁₀H₁₀O₅
MW: 210,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08445666
Numéro CAS: 6342-72-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité