4-Bromosalicylaldéhyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromo-2-hydroxybenzaldehyde
OR6981-5G OR6981-1G OR6981-25G
APOSOR6981-5GEA 37.7 EUR InStock
APOSOR6981-5G APOSOR6981-1G APOSOR6981-25G
4-Bromosalicylaldéhyde
4-Bromosalicylaldéhyde
Formule: C₇H₅BrO₂
MW: 201,02 g/mol
Point de fusion: 50…54 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06252606
Numéro CAS: 22532-62-3
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité