2-(2-Hydroxycarbonyl-6-pyridyl)malondialdehyde 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(2-Carboxypyridin-6-yl)malondialdehyde
OR6983-1G OR6983-5G OR6983-25G
APOSOR6983-1GEA 136 EUR InStock
APOSOR6983-1G APOSOR6983-5G APOSOR6983-25G
2-(2-Hydroxycarbonyl-6-pyridyl)malondialdehyde 95+%
2-(2-Hydroxycarbonyl-6-pyridyl)malondialdehyde
Formule: C₉H₇NO₄
MW: 193,16 g/mol
Point de fusion: 280 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216531
Numéro CAS: 212755-80-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité