Acide (2E)-3-(4-pyridinyl)acrylique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Pyridineacrylic Acid, 3-(Pyridin-4-yl)acrylic acid
OR6984-25G OR6984-5G OR6984-1G
APOSOR6984-25GEA 94.4 EUR InStock
APOSOR6984-25G APOSOR6984-5G APOSOR6984-1G
Acide (2E)-3-(4-pyridinyl)acrylique 97%
Acide (2E)-3-(4-pyridinyl)acrylique
Formule: C₈H₇NO₂
MW: 149,15 g/mol
Point de fusion: 296 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040746
Numéro CAS: 5337-79-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité