2-(3-Hydroxycarbonyl-6-pyridyl)malondialdehyde 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-(1,3-Dioxoprop-2-yl)nicotinic acid
OR6985-1G OR6985-5G
APOSOR6985-1GEA 371 EUR InStock
APOSOR6985-1G APOSOR6985-5G
2-(3-Hydroxycarbonyl-6-pyridyl)malondialdehyde 95+%
2-(3-Hydroxycarbonyl-6-pyridyl)malondialdehyde
Formule: C₉H₇NO₄
MW: 193,16 g/mol
Point de fusion: 275 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216532
Numéro CAS: 212755-81-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité