5-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6988-1G OR6988-25G
APOSOR6988-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR6988-1G APOSOR6988-25G
5-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylic acid 95%
5-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylic acid
Formule: C₆H₅BrN₂O₂S
MW: 249,0851 g/mol
Point de fusion: 158…162 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00238866
Numéro CAS: 50593-92-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité