4-(4-Chlorophenyl)thiophene-2-carboxylic acid 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6996-1G OR6996-5G OR6996-10G
APOSOR6996-1GEA 229 EUR InStock
APOSOR6996-1G APOSOR6996-5G APOSOR6996-10G
4-(4-Chlorophenyl)thiophene-2-carboxylic acid 95+%
4-(4-Chlorophenyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₇ClO₂S
Point de fusion: 232…235 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01319431
Numéro CAS: 386715-46-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité