Acide 3-formylphénylboronique
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR6998-100G OR6998-25G
APOSOR6998-100GEA 87 EUR InStock
APOSOR6998-100G APOSOR6998-25G
Acide 3-formylphénylboronique
Acide 3-formylphénylboronique
Formule: C₇H₇BO₃
MW: 149,94 g/mol
Point de fusion: 109…113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00161356
Numéro CAS: 87199-16-4
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité