Thymoquinone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR70000-5GEA 80 EUR InStock
APOSOR70000-5G APOSOR70000-1G
Thymoquinone
Thymoquinone
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,20 g/mol
Point d'ébullition: 230…232 °C
Point de fusion: 45…47 °C
Point d'éclair: 104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001602
Numéro CAS: 490-91-5
EINECS: 207-721-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité