6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridine
OR70013-10G OR70013-25G OR70013-5G OR70013-1G
APOSOR70013-10GEA 0 EUR InStock
APOSOR70013-10G APOSOR70013-25G APOSOR70013-5G APOSOR70013-1G
6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl 98%
6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
Formule: C₁₂H₁₂N₂
MW: 184,2371 g/mol
Point d'ébullition: 286 °C
Point de fusion: 88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059776
Numéro CAS: 4411-80-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité