1-(4-Bromophenyl)naphthalene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR70051-1G OR70051-5G
APOSOR70051-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR70051-1G APOSOR70051-5G
1-(4-Bromophenyl)naphthalene
1-(4-Bromophenyl)naphthalene
Formule: C₁₆H₁₁Br
MW: 283,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07369916
Numéro CAS: 204530-94-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité