4-Bromo-4'-methylbiphenyl
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromo-4'-methyl-1,1'-biphenyl
OR70052-1G OR70052-250MG OR70052-5G
APOSOR70052-1GEA 29 EUR InStock
APOSOR70052-1G APOSOR70052-250MG APOSOR70052-5G
4-Bromo-4'-methylbiphenyl
4-Bromo-4'-methylbiphenyl
Formule: C₁₃H₁₁Br
MW: 247,14 g/mol
Point de fusion: 136 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00466236
Numéro CAS: 50670-49-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité