2-Pentynoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR70066-1G OR70066-25G OR70066-5G
APOSOR70066-1GEA 79.9 EUR InStock
APOSOR70066-1G APOSOR70066-25G APOSOR70066-5G
2-Pentynoic acid 97%
2-Pentynoic acid
Formule: C₅H₆O₂
MW: 98,10 g/mol
Point de fusion: 47…53 °C
Point d'éclair: 96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014370
Numéro CAS: 5963-77-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité