2,5-Dibromo-p-xylène 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,4-Dibromo-2,5-diméthylbenzène2,5-Dibromo-1,4-diméthylbenzène
APOSOR70071-500GEA 215 EUR InStock
APOSOR70071-500G APOSOR70071-100G APOSOR70071-25G
2,5-Dibromo-p-xylène 95%
2,5-Dibromo-p-xylène
Formule: C₈H₈Br₂
MW: 263,96 g/mol
Point d'ébullition: 261 °C
Point de fusion: 72…77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000091
Numéro CAS: 1074-24-4
EINECS: 214-038-2
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité