1,1,3,3-Tétraméthyldisilazane
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: N-(Diméthylsilyl)-1,1-diméthylsilylamineTMDS
APOSOR70075-100GEA 352 EUR InStock
APOSOR70075-100G
1,1,3,3-Tétraméthyldisilazane
1,1,3,3-Tétraméthyldisilazane
Formule: C₄H₁₅NSi₂
MW: 133,34 g/mol
Point d'ébullition: 99…100 °C
Densité: 0,766 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: –3 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00025626
Numéro CAS: 15933-59-2
ONU: 2924
ADR: 3+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité