5-Chloro-m-anisaldéhyde 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR70077-10G OR70077-1G OR70077-5G OR70077-25G
APOSOR70077-10GEA 248 EUR InStock
APOSOR70077-10G APOSOR70077-1G APOSOR70077-5G APOSOR70077-25G
5-Chloro-m-anisaldéhyde 95+%
5-Chloro-m-anisaldéhyde
Formule: C₈H₇ClO₂
MW: 170,5900 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08234653
Numéro CAS: 164650-68-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité