3,4-Dichlorobenzophénone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR70083-100G OR70083-25G
APOSOR70083-100GEA 87 EUR InStock
APOSOR70083-100G APOSOR70083-25G
3,4-Dichlorobenzophénone
3,4-Dichlorobenzophénone
Formule: C₁₃H₈Cl₂O
MW: 251,11 g/mol
Point de fusion: 100…104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000552
Numéro CAS: 6284-79-3
EINECS: 228-509-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité