Tris(4-bromophenyl)amine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR70090-100G OR70090-25G OR70090-5G
APOSOR70090-100GEA 109 EUR InStock
APOSOR70090-100G APOSOR70090-25G APOSOR70090-5G
Tris(4-bromophenyl)amine 98%
Tris(4-bromophenyl)amine
Formule: C₁₈H₁₂Br₃N
MW: 482,01 g/mol
Point de fusion: 141…143 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009665
Numéro CAS: 4316-58-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité