Tétrabutylammonium hydroxyde 1 M dans le methanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR70095-100ML OR70095-25ML OR70095-500ML
APOSOR70095-100MLEA 109 EUR InStock
APOSOR70095-100ML APOSOR70095-25ML APOSOR70095-500ML
Tétrabutylammonium hydroxyde 1 M dans le methanol
Tétrabutylammonium hydroxyde
Formule: C₁₆H₃₇NO
Densité: 0.83 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 11 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009425
Numéro CAS: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
ONU: 2924
ADR: 3+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité