3-Nitrobenzoylacétonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(3-Nitrophenyl)-3-oxopropanenitrile
OR7010-1G OR7010-5G
APOSOR7010-1GEA 58 EUR InStock
APOSOR7010-1G APOSOR7010-5G
3-Nitrobenzoylacétonitrile
3-Nitrobenzoylacétonitrile
Formule: C₉H₆N₂O₃
MW: 190,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 21667-64-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité