p-Hydrazinobenzenesulphonic acid hemihydrate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR70100-25G OR70100-100G
APOSOR70100-25GEA 69.8 EUR InStock
APOSOR70100-25G APOSOR70100-100G
p-Hydrazinobenzenesulphonic acid hemihydrate
p-Hydrazinobenzenesulphonic acid hemihydrate
Formule: C₆H₈N₂O₃S
Point de fusion: 286 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00480958
Numéro CAS: 854689-07-9
EINECS: 202-694-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité