3,3'-Diméthylbiphényle
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,3'-Bitolyl, 3,3'-Dimethyl-1,1'-biphenyl
OR70107-1G OR70107-5G
APOSOR70107-1GEA 39.3 EUR InStock
APOSOR70107-1G APOSOR70107-5G
3,3'-Diméthylbiphényle
3,3'-Diméthylbiphényle
Formule: C₁₄H₁₄
MW: 182,27 g/mol
Point d'ébullition: 286 °C/713mmHg
Point de fusion: 44382 °C
Densité: 0.999 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008534
Numéro CAS: 612-75-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité