1,8-Naphtalènediamine 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR70111-250G OR70111-50G OR70111-25G OR70111-100G OR70111-500G
APOSOR70111-250GEA 0 EUR InStock
APOSOR70111-250G APOSOR70111-50G APOSOR70111-25G APOSOR70111-100G APOSOR70111-500G
1,8-Naphtalènediamine 99%
1,8-Naphtalènediamine
Formule: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158,2 g/mol
Point d'ébullition: 205 °C/12mmHg
Point de fusion: 62…64 °C
Point d'éclair: 195 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004033
Numéro CAS: 479-27-6
EINECS: 207-529-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité