5-Bromobenzimidazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Bromo-1H-benzimidazole
OR70114-25G
APOSOR70114-25GEA 72.5 EUR InStock
APOSOR70114-25G
5-Bromobenzimidazole 98%
5-Bromobenzimidazole
Formule: C₇H₅BrN₂
MW: 197,04 g/mol
Point de fusion: 130…134 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00160001
Numéro CAS: 4887-88-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité