1,3-Propanedithiol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1,3-Dimercaptopropane
OR70117-100G
APOSOR70117-100GEA 106 EUR InStock
APOSOR70117-100G
1,3-Propanedithiol 97%
1,3-Propanedithiol
Formule: C₃H₈S₂
MW: 108,23 g/mol
Point d'ébullition: 168…170 °C
Point de fusion: –79 °C
Densité: 1.077 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 63 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004904
Numéro CAS: 109-80-8
ONU: 3334
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité