4,4-Diéthoxybutylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4,4-Diethoxybutan-1-amine, 4-Aminobutanal diethyl acetal
OR70118-100G OR70118-25G OR70118-5G
APOSOR70118-100GEA 364 EUR InStock
APOSOR70118-100G APOSOR70118-25G APOSOR70118-5G
4,4-Diéthoxybutylamine
4-Aminobutyraldehyde diethyl acetal
Formule: C₈H₁₉NO₂
MW: 161,24 g/mol
Point d'ébullition: 196 °C
Densité: 0.933 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008227
Numéro CAS: 6346-09-4
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité