3-Bromobenzoylacétonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7013-5G OR7013-25G
APOSOR7013-5GEA 161 EUR InStock
APOSOR7013-5G APOSOR7013-25G
3-Bromobenzoylacétonitrile
3-Bromobenzoylacétonitrile
Formule: C₉H₆BrNO
MW: 224,06 g/mol
Point de fusion: 93…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02260778
Numéro CAS: 70591-86-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité