4-Chloro-3-hydroxyphenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (4-Chloro-3-hydroxyphenyl)boronic acid
OR70139-1G OR70139-250MG
APOSOR70139-1GEA 126 EUR InStock
APOSOR70139-1G APOSOR70139-250MG
4-Chloro-3-hydroxyphenylboronic acid
4-Chloro-3-hydroxyphenylboronic acid
Formule: C₆H₆BClO₃
MW: 172,3740 g/mol
Point de fusion: 250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10697413
Numéro CAS: 915201-06-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité