Tetrahydro-2H-pyran-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR70150-1G OR70150-5G OR70150-10G
APOSOR70150-1GEA 29 EUR InStock
APOSOR70150-1G APOSOR70150-5G APOSOR70150-10G
Tetrahydro-2H-pyran-3-carboxylic acid
Tetrahydro-2H-pyran-3-carboxylic acid
Formule: C₆H₁₀O₃
MW: 130,14 g/mol
Point d'ébullition: 257…258 °C/750mmHg
Densité: 1.685 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04114349
Numéro CAS: 873397-34-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité