3-Chloro-1,2-benzènediol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Chloro-2,3-dihydroxybenzene, 3-Chlorobenzene-1,2-diol
OR70152-1G OR70152-250MG OR70152-5G
APOSOR70152-1GEA 122 EUR InStock
APOSOR70152-1G APOSOR70152-250MG APOSOR70152-5G
3-Chloro-1,2-benzènediol 98%
3-Chloro-1,2-benzènediol
Formule: C₆H₅ClO₂
MW: 144,55 g/mol
Point d'ébullition: 138 °C/20mmHg
Point de fusion: 49 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143111
Numéro CAS: 4018-65-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité