2-Ethoxybenzamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethenzamide
APOSOR70170-500GEA 125 EUR InStock
APOSOR70170-500G
2-Ethoxybenzamide
2-Ethoxybenzamide
Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Point de fusion: 132…134 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007977
Numéro CAS: 938-73-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité