2-Hydroxy-2-méthylpropiophénone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR70171-100G OR70171-25G
APOSOR70171-100GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR70171-100G APOSOR70171-25G
2-Hydroxy-2-méthylpropiophénone 98%
2-Hydroxy-2-méthylpropiophénone
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2000 g/mol
Point d'ébullition: 102…103 °C/3.75mmHg
Densité: 1.077 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040710
Numéro CAS: 7473-98-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité